Merck
GF24386609
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.99%
Synonim(y):
CR006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141709
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 243-866-09
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
tw
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)