Kluczowe dokumenty
GF24168416
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 25 mm
Synonim(y):
NI800250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 241-684-16
Długość
10 m
szerokość zwoju
25 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)