Key Documents
GF24096674
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Synonim(y):
NI105810
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
opis
polyester insulation
thermocouple wire
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 240-966-74
grubość izolacji
0.002 mm
przewód dł. × śr.
100 m × 0.025 mm , conductor diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple