Kluczowe dokumenty
GF23662043
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.0013 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Synonim(y):
ES361010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 236-620-43
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.0013 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)