Key Documents
GF23554638
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 3 mm diameter, length 500 mm
Synonim(y):
NI197920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 235-546-38
Długość
500 mm
średnica
3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)