GF23494899
Brass alloy, Cu63Zn37
100mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonim(y):
CU027910
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 234-948-99
dł. × śr.
100 mm × 2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF23494899-20EA | 4061829969844 |
GF23494899-5EA | 4061829993276 |
GF23494899-10EA | 4061829920388 |
GF23494899-1EA | 4061825425238 |
GF23494899-2EA | 4061829943691 |