Kluczowe dokumenty
GF23417782
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 100 m, temper hard
Synonim(y):
AB245130
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 234-177-82
Długość
100 m
średnica
0.12 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)