Kluczowe dokumenty
GF21870659
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 150 x 150mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonim(y):
NJ270400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 218-706-59
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)