GF21838686
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
10m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonim(y):
PT035100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 218-386-86
dł. × śr.
10 m × 0.025 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF21838686-1EA | 4061825424408 |