Kluczowe dokumenty
GF21790290
Iron-Nickel alloy, Fe50Ni50
20m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonim(y):
FE075160
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 217-902-90
dł. × śr.
20 m × 1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)