Kluczowe dokumenty
GF21440326
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.050mm wall thickness, 1.4mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
AL017210
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 214-403-26
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.050 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.5 mm × 1.4 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)