Kluczowe dokumenty
GF21404911
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 10m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NI105855
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 214-049-11
Długość
10 mm
śr. przewodnika
0.25 mm
grubość izolacji
0.04 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)