Kluczowe dokumenty
GF20932310
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonim(y):
MO046020
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 209-323-10
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)