Kluczowe dokumenty
GF19980502
Zirconium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.003mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000100
About This Item
Próba
99.20%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 199-805-02
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.003 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF19980502-2EA | 4061829514556 |
GF19980502-1EA | 4061825407623 |