GF19942757
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness
Synonim(y):
PT010250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 199-427-57
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)