GF19692041
Haynes® 230 alloy
rod, Ni62%/Cr22%/W 14%/Mo 2, 25.4 mm diameter, length 50 mm, temper annealed
Synonim(y):
NE057930
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 196-920-41
Długość
50 mm
średnica
25.4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF19692041-1EA | 4061821135520 |
GF19692041-2EA | 4061821135537 |