GF19575243
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU070381
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (coil - half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 195-752-43
rozmiar × grubość
0.5 m × 0.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF19575243-1EA | 4061825430386 |