GF18951127
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 25 mm diameter
Synonim(y):
CU130240
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 189-511-27
Średnica
25 mm
grubość
0.016 mm
średnica
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF18951127-50EA | 4061821135469 |
GF18951127-10EA | 4061821135445 |
GF18951127-20EA | 4061821135452 |