Kluczowe dokumenty
GF17794277
Silver
foil, 6mm disks, thickness 0.007mm, 99.97%
Synonim(y):
Silver, AG000150
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 177-942-77
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
6 mm × 0.007 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17794277-10EA | 4061829476151 |
GF17794277-20EA | 4061829536961 |
GF17794277-50EA | 4061829588649 |