Kluczowe dokumenty
GF16063679
Zirconium
foil, 4mm disks, thickness 0.016mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000205
About This Item
Próba
99.20%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 160-636-79
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
4 mm × 0.016 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)