GF16035173
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, 15 mm diameter, temper hard
Synonim(y):
FE220271
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 160-351-73
Średnica
15 mm
grubość
0.1 mm
średnica
15 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16035173-20EA | 4061821135117 |
GF16035173-10EA | 4061821135100 |
GF16035173-50EA | 4061821135124 |