Kluczowe dokumenty
GF16014844
Nickel
rod, 500mm, diameter 2.0mm, annealed, 99%
Synonim(y):
Nickel, NI007925
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 160-148-44
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
500 mm × 2.0 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16014844-1EA | 4061825357850 |
GF16014844-5EA | 4061829556822 |
GF16014844-10EA | 4061829475734 |
GF16014844-2EA | 4061829495381 |