Merck
GF15867917
Beryllium
foil, thickness 0.015 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.8+%
Synonim(y):
BE000210, Glucinium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Be
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
9.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.8%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1198 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 158-679-17
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
10 × 10 mm
grubość
0.015 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
gęstość
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Klucz InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)