Key Documents
GF15769705
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
200mm tube, 1.96mm outside diameter, 0.37mm wall thickness, 1.22mm inside diameter
Synonim(y):
NI027200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 157-697-05
dł. × grubość
200 mm × 0.37 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.96 mm × 1.22 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)