Key Documents
GF15132800
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonim(y):
FE205850
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
epoxy insulation
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 151-328-00
Długość
50 m
śr. przewodnika
0.1 mm
grubość izolacji
0.01 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)