Key Documents
GF14938005
Rhodium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.1μm, specific density 124μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH004500
About This Item
Próba
99.90%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 149-380-05
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
25 mm × 0.1 μm
tw
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)