Merck
GF14855463
Gold
foil, thickness 0.01 mm, 10 mm diameter, purity 99.9%
Synonim(y):
AU000160
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 148-554-63
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Średnica
10 mm
grubość
0.01 mm
średnica
10 mm
tw
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)