Kluczowe dokumenty
GF14011647
Copper
tube, 500mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Copper, CU007410
About This Item
Próba
99.90%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 140-116-47
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
500 mm × 0.9 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
3.0 mm × 1.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)