Kluczowe dokumenty
GF13787332
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, flexible graphite, 99.8%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000330, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.80%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 137-873-32
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
50 × 50 mm × 1.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13787332-1EA | 4061825356181 |
GF13787332-5EA | 4061829556334 |
GF13787332-10EA | 4061829464172 |
GF13787332-2EA | 4061829495060 |