Kluczowe dokumenty
GF13286369
Gadolinium
wire reel, 25mm, diameter 0.5mm, hard, 99.9%
Synonim(y):
Gadolinium, GD005105
About This Item
Próba
99.90%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 132-863-69
rezystywność
126 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
25 mm × 0.5 mm
tw
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
gęstość
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Klucz InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)