Kluczowe dokumenty
GF13149176
Rhenium
rod, 1.5 mm diameter, length 25 mm, purity 99.99%
Synonim(y):
RE007905
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 131-491-76
Długość
25 mm
średnica
1.5 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
gęstość
21.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Klucz InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)