Kluczowe dokumenty
GF13147949
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.3mm thickness, annealed
Synonim(y):
FA140300
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 131-479-49
rozmiar × grubość
300 mm × 300 mm × 0.3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF13147949-2EA4061829961589
GF13147949-1EA4061825423982
GF13147949-5EA4061831011906