Kluczowe dokumenty
GF13109532
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 25 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonim(y):
FA147945
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 131-095-32
Długość
100 mm
średnica
25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)