Key Documents
GF12999279
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 2 m, coil width 450 mm
Synonim(y):
FP301050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 129-992-79
Długość
2 m
szerokość zwoju
450 mm
grubość
0.005 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3