Kluczowe dokumenty
GF12550935
Bismuth
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 99.97%
Synonim(y):
Bismuth, BI000140
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 125-509-35
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.015 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12550935-1EA | 4061825353616 |
GF12550935-2EA | 4061829505486 |