Kluczowe dokumenty
GF12228465
Bismuth
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.0025mm, permanent polyester support, 99.97%
Synonim(y):
Bismuth, BI000040
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 122-284-65
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.0025 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)