Key Documents
GF12226632
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonim(y):
FA140550
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 122-266-32
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
3.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com