Kluczowe dokumenty
GF12191330
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
1000mm rod, 3.2mm diameter
Synonim(y):
FE087905
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 121-913-30
dł. × śr.
1000 mm × 3.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)