Kluczowe dokumenty
GF11939014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Synonim(y):
CO810250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 119-390-14
Długość
2 m
szerokość zwoju
25 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)