Kluczowe dokumenty
GF11790637
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonim(y):
CU040200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 117-906-37
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.005 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)