Key Documents
GF11412470
Carbon
foil, 100x100mm, thickness 5.0mm, rigid graphite, medium grain size, 99.5%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000350, Charcoal activated
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.5%
Postać
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 114-124-70
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
dł. × szer. × grubość
100 mm × 100 mm × 5.0 mm
rozmiar × grubość
100 × 100 mm × 5.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)