Key Documents
GF11161066
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
microfoil, 25mm disks, 1μm thinness, permanent mylar 3.5μm support
Synonim(y):
NI094850
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
rozmiar dysku
25 mm
opis
3.5μm permanent mylar support
Postać
disc (microfoil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 111-610-66
grubość
1 μm , 3.5μm permanent mylar support
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)