GF10903676
Dysprosium
foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Dysprosium, DY000220
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 109-036-76
rezystywność
89 μΩ-cm, 20°C
dł. × szer. × grubość
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
tw
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
gęstość
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Klucz InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3