GF10811764
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.005mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonim(y):
CU070225
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
opis
light tight (lt)
Formularz
foil (as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 108-117-64
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF10811764-5EA | 4061831001051 |
GF10811764-10EA | 4061829941192 |
GF10811764-1EA | 4061825422657 |
GF10811764-2EA | 4061829961251 |