Key Documents
GF10316562
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, hard
Synonim(y):
FE200270
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil (temper hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 103-165-62
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)