Key Documents
GF10292183
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.5%
Synonim(y):
AL609600
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Postać
sputtering target
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 102-921-83
Średnica
76.2 mm
grubość
6.35 mm
średnica
76.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)