GF09716216
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 100mm, 1.0mm thickness
Synonim(y):
W 180400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 097-162-16
rozmiar × grubość
70 mm × 100 mm × 1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09716216-2EA | 4061829961008 |
GF09716216-1EA | 4061825421926 |