Kluczowe dokumenty
GF08737083
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonim(y):
ZN536100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 087-370-83
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)