GF07393349
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 25 mm
Synonim(y):
NI800250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 073-933-49
Długość
5 m
szerokość zwoju
25 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)