GF07250543
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
Synonim(y):
NI030250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (light tight (lt))
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 072-505-43
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF07250543-1EA | 4061825420530 |
GF07250543-20EA | 4061829980290 |
GF07250543-10EA | 4061829918958 |
GF07250543-2EA | 4061829949563 |
GF07250543-5EA | 4061831000672 |